Learn More
Silizium, +99 %, Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10626412
Silizium, +99 %, Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626412
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10626412
Marke: Thermo Scientific Acros 201561000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Siedepunkt 2355.0°C
Chemischer Name oder Material Silicon
Schmelzpunkt 1410.0°C
Namenshinweis -325 mesh
Farbe Grau
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Merck Index 15, 8630
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Formelmasse 28.09
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number201565000
ChargennummerA0459234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number201560100,201565000,201561000
ChargennummerA0374282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
ChargennummerA0384795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
ChargennummerA0440843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Silizium, +99 %, Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals >