Learn More
Oranges Kieselgel, für Trocknungszwecke, ungiftig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10647444
Marke: Thermo Scientific Acros 392030010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-36-2
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.04
MDL-Nummer MFCD00077645
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel orange
Farbe Orange
Physikalische Form Perlen
Material Kieselgel
Menge 1 kg
Verlust bei Trocknung 2% max. (120°C, 2 h)
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.