missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silicagel-Trockenmittel

Artikelnummer. 11943315
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Polyethylen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird als Trockenmittel in Laboranwendungen verwendet. Kieselgel, Chem-Lab, ist eine granulierte Siliziumdioxidverbindung, die Wasser leicht absorbiert und Prozesse und Produkte vor den Auswirkungen von Feuchtigkeit und Feuchtigkeit schützt.

Die hohe spezifische Oberfläche des Kieselgels ermöglicht es, Wasser leicht zu adsorbieren, was es als Trockenmittel nützlich macht. In der Chemie wird Kieselgel in der Chromatographie als stationäre Phase verwendet.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Siliciumdioxid
Physikalische Form Fest
CAS 7631-86-9
Dichte 0.75 g/cm3
Material Siliciumdioxid
Menge 1 kg
Summenformel O2Si
Verlust bei Trocknung < 2 %
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Verpackung Polyethylen
Löslichkeitsinformationen Unlösliche Stoffe
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Dioxosilan
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formelmasse 60.08 mol
Wasseradsorption Max. Kapazität: > 25 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt