Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Glasplatten
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 100 mm
50 x 200 mm
50x200mm.
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Menge:
100er-Packung
12er-Packung
15er-Packung
20er-Packung
25/Packung
25er-Packung
50er-Packung
Dicke (metrisch):
0.25 mm
0.5 mm
1 mm
2 mm
Fluoreszierender Indikator:
UV254
UV254 + UV366
Packungsgröße:
100 Stück
12 Stück
15 Stück
20 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G-Silikaschichten auf Glasplatten stehen in einer Vielzahl von Plattengrößen und Schichtdicken zur Verfügung.Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Glasplatten für TLC, SIL G/UV 254.
- Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
- Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und -hintergründen
- Silika 60
- Spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
- Mittlere Porengröße 60 Å
- Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
- Partikelgröße 5 – 17 µm
- Standardgütegrad
- Für analytische Platten 0,25 mm
- Für präparative Platten 0,5 und 1 mm
- Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
- Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV-Licht (366 nm)
- Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silica 60 |
| Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
| Porengröße | 60Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Glasplatten |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Porenvolumen | 0.75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0.25 mm |
| Abmessungen (L x B) | 100 x 100 mm |