Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Glasplatten
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G-Silikaschichten auf Glasplatten stehen in einer Vielzahl von Plattengrößen und Schichtdicken zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Marke:  Macherey-Nagel™ 809121
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12770154
  • 245.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Silica 60
60Å
Glasplatten
0.75 ml/g
0.25 mm
5 bis 17 μm
100er-Packung
UV254 + UV366
∼500 m2/g
50 x 200 mm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Glasplatten > Größe:Gehäuse 50x200mm