Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Glasplatten
Artikelnummer. 10308221 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 100 mm
50 x 200 mm
50x200mm.
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Menge:
100er-Packung
12er-Packung
15er-Packung
20er-Packung
25/Packung
25er-Packung
50er-Packung
Dicke (metrisch):
0.25 mm
0.5 mm
1 mm
2 mm
Fluoreszierender Indikator:
UV254
UV254 + UV366
Packungsgröße:
100 Stück
12 Stück
15 Stück
20 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10308221
Marke: Macherey-Nagel™ 809020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G-Silikaschichten auf Glasplatten stehen in einer Vielzahl von Plattengrößen und Schichtdicken zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G-Silikaschichten auf Glasplatten stehen in einer Vielzahl von Plattengrößen und Schichtdicken zur Verfügung.Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Glasplatten für TLC, SIL G/UV 254.
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und -hintergründen
Saugfähig
  • Silika 60
  • Spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelgröße 5 – 17 µm
  • Standardgütegrad
Dicke
  • Für analytische Platten 0,25 mm
  • Für präparative Platten 0,5 und 1 mm
  • Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
Indikatoren
  • Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV-Licht (366 nm)
Bindemittel
  • Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Spezifikation
Material Silica 60
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60Å
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 100 x 100 mm