Learn More
Kieselgel, präparative Chromatographie, sphärisch, 50 Mikrometer APS, 60 Angström, ≥99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464995
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15464995
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045836.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis P.V. 1.0cc/g
Physikalische Form Sphärisch
Material Silica Gel
Menge 100 g
Partikelgröße 50 Micron APS, 60Å
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hydrofluoric acid.
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Präparative Chromatographie
Oberfläche 650m2/g