Learn More
Kieselgel, präparative Chromatographie, sphärisch, 20 Mikrometer APS, 150 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silica gel |
Namenshinweis | P.V. 1.00cc/g |
Physikalische Form | Sphärisch |
Material | Silica Gel |
Menge | 5 g |
Partikelgröße | 20 Micron APS, 150Å |
Reinheit (%) | ≥99.99% |
Güte | Präparative Chromatographie |
Oberfläche | 270m2/g |