Learn More
Kieselgel, präparative Chromatographie, sphärisch, 15 Mikrometer APS, 100 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Silica gel |
| Namenshinweis | P.V. 1.00cc/g |
| Physikalische Form | Sphärisch |
| Material | Kieselgel |
| Menge | 100 g |
| Partikelgröße | 15 Micron APS, 100Å |
| Reinheit (%) | ≥99.99% |
| Güte | Präparative Chromatographie |
| Oberfläche | 335m2/g |