Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 – 60 μ, 60Å
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
30 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
Porengröße | 60 Å |
Menge | 30 kg |
Typ | Kieselgel |
Material | Kieselgel |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silica gel