Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.060 bis 0.200 mm, 40Å
Product Code. p-70211 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Product Code. 11904121
Brand: Thermo Scientific Chemicals 241660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Specifications
Porengröße 40 Å
Verpackung Kunststoff-Fass
Menge 5 kg
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name silanedione
Molekulargewicht (g/mol) 60.08