Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Chromatographie, 0.200 bis 0.500 mm, 60Å
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen:
Für die Säulenchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
Porengröße | 60 Å |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 1 kg |
Typ | Kieselgel |
Material | Kieselgel |
Summenformel | O2Si |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[Si]=O |
IUPAC-Name | silanedione |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463049 | Analysenzertifikat | 05/09/2024 | 240380050,240380010 |
A0458936 | Analysenzertifikat | 20/12/2023 | 240380050,240380010 |
A0456353 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 240380050,240380010 |
A0455158 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 240380050,240380010 |
A0399870 | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | 240380050,240380010 |
Sicherheit und Handhabung
- Silica gel