Learn More
Kieselgel, für Chromatographie, 0.030 bis 0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10667571
Marke: Thermo Scientific Acros 419292500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis 0.060-0.200mm, 60 A
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Material Kieselgel
Menge 250 g
Verlust bei Trocknung 6.0% max. (160°C)
Merck Index 15, 8632
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße 30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.)
Porenvolumen 0.8 to 1.0mL/g (N2)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.08
Oberfläche 500 to 600 m2/g