Learn More
Kieselgel 60, 0.060 bis 0.2 mm (70 bis 230 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1000 g
2500 g
Beschreibung
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kieselgel wird in der Säulenchromatographie ohne angewendeten Druck (der Schwerkraft folgend) verwendet. Es wird als Adsorptionsmittel in verschiedenen Anwendungen und zum Entfernen von Verunreinigungen eingesetzt. Es wird als stationäre Base in der Säulenchromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Flusssäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff.
Kieselgel wird in der Säulenchromatographie ohne angewendeten Druck (der Schwerkraft folgend) verwendet. Es wird als Adsorptionsmittel in verschiedenen Anwendungen und zum Entfernen von Verunreinigungen eingesetzt. Es wird als stationäre Base in der Säulenchromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Flusssäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silica gel 60 |
Namenshinweis | 0.060 to 0.2mm |
Material | Kieselgel |
Menge | 1000 g |
Netzgröße | 70 to 230 mesh |
Merck Index | 14,8493 |
Geruch | Geruchsneutral |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. |