Learn More
Macherey-Nagel™ Kieselgel-basierte EC-Standardsäule
Artikelnummer. 10246411 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Stationäre Phase:
Amino (NH2)
Cyano (CN)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10246411
Marke: Macherey-Nagel™ 720205.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 3,50%; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge 1/Packung
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 5%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Normal- und Umkehrphase
Material Silika
Typ EC-Standardsäule