Learn More
Kieselgel 63 bis 100 μm, 60 Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11383599 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
Artikelnummer. 11383599
Marke: MP Biomedicals 0204660
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Für Chromatographie; chemische Synthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 kg
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Typ Silika
Physikalische Form Pulver
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Dichte 2g/cm3 bei 20 °C
CAS 7631-86-9