Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Marke: Ambion™ 4390821
503.84 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvorhersage und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Zielgenexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs umfassen:
Hinweis: Silencer™ vorkonzipierte & Validated siRNAs are designed using our first-generation algorithm and DO NOT include any chemical modifications. They are recommended for completing in vitro RNAi studies that were started using Silencer™ siRNAs. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
Ungefähre Bearbeitungszeit*
Spezifikation
-20 °C | |
Silencer™ Select validated siRNA | |
20 nmol |
Silencer™ Select Validated siRNA, 20 nmol, HPLC-Reinheit, Lagerung bei –20 °C, wirkungsvoll, äußerst spezifisch, zuverlässig, garantiert, mit neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie | |
HPLC | |
-20 °C |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.