Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA
2695.00 € - 4380.00 €
Spezifikation
Produkttyp Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10209784
Unterlagen ansehen
Ambion™
4404010
250 nmol
2695.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15541064
Unterlagen ansehen
Ambion™
4404011
1 μmol
4380.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvorhersage und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Zielgenexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select-siRNAs sind:
  • Potent – bis zu 100-fach potenter als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
  • Anmerkung: Silencer ™ vorkonfigurierten und validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
    Ungefähre Bearbeitungszeit*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Werktage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Werktage (20 und 40 nmol); 15 Werktage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15Geschäftstage (250nmol)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA
    Dokumentation
    Produktzertifizierungen
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA