Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Click to view available options
Reinheit:
HPLC
Standard
Menge:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
40 Nanomol
5 Nanomol
Beschreibung
- Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
- Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren |
| Beschreibung | GeneAssist – kundenspezifisch konzipierte Silencer™ Select siRNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen |
| Produktlinie | Silencer™ Select |
| Produkttyp | Kundenspezifische siRNA |
| Reinheit | HPLC |
| Menge | 40 nmol |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Temperatur (metrisch) | Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern |