Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Silencer™ anwenderspezifische siRNAs (unveränderte 21 bp-Duplexe) sind kostengünstige RNA-Interferenz(RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen.
Marke: Ambion™ 4399667
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
- Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
Spezifikation
Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern. | |
Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen | |
Kundenspezifische siRNA | |
40 nmol | |
Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern |
GeneAssist – kundenspezifisch konzipierte Silencer™ Select siRNA | |
Silencer™ Select | |
Standard | |
Umgebungstemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.