Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Artikelnummer. 15511054
Click to view available options
Reinheit:
HPLC
Standard
Menge:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
40 Nanomol
5 Nanomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15511054
Marke: Ambion™ 4399666
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ anwenderspezifische siRNAs (unveränderte 21 bp-Duplexe) sind kostengünstige RNA-Interferenz(RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen.
  • Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
  • Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern.
Beschreibung GeneAssist – kundenspezifisch konzipierte Silencer™ Select siRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
Produktlinie Silencer™ Select
Produkttyp Kundenspezifische siRNA
Reinheit Standard
Menge 20 nmol
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Temperatur (metrisch) Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern