Learn More
Ambion™ Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
Beschreibung
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
Um die Spezifität zu gewährleisten, enthält der siRNA-Design-Algorithmus eine rigorose Überprüfung aller siRNA-Sequenzen. Dies erfolgt über ein modifiziertes Ausrichtungssuchwerkzeug, das kurze Bereiche der Sequenzausrichtung effektiv identifiziert, die Suchen mit BLAST übersehen. Sequenzen, die signifikante Ähnlichkeiten mit Off-Target-Transkripten aufweisen, die in polymorphe Bereiche fallen (z. B. SNPs) oder die voraussichtlich eine antivirale Reaktion auslösen, werden eliminiert. Darüber hinaus folgt das siRNA-Entwicklungsverfahren strengen Regeln, um ein Abzielen abseits der Stränge zu verhindern.
Garantie für vorkonfigurierte Silencer™ siRNAs
Life Technologies garantiert, dass beim Kauf von drei vorkonfigurierten Silencer siRNAs für dasselbe Target mindestens zwei der siRNAs die Target-mRNA-Konzentrationen in kultivierten Zellen um 70 % oder mehr reduzieren, wenn sie 48 Stunden nach der Transfektion bei mindestens 100 nm endgültiger siRNA-Konzentration unter den nachstehend beschriebenen Bedingungen gemessen werden. Sollten mindestens zwei der drei siRNAs nicht zu einer mindestens >70%-igen Reduzierung der Target-mRNA führen, ersetzt Life Technologies einmalig bis zu drei vorkonfigurierte Silencer siRNAs pro Target ohne zusätzliche Kosten. Anfragen für Ersatzprodukte müssen innerhalb von einhundertachtzig (180) Tagen nach Lieferung der vorkonfigurierten Silencer siRNAs gestellt werden. Die optimale Transfektionseffizienz muss mit bewährten Labormethoden und einer bewährten siRNA an eine endogene Information bestätigt werden, z. B. an das Ambion Silencer GAPDH-siRNA-Kontrollsystem. Zur Beurteilung der Reduzierung müssen die mRNA-Targetwerte in den behandelten Proben mit denen von Zellen verglichen werden, die mit einer nicht zielgerichteten siRNA-Kontrolle transfiziert wurden, z. B. mit Silencer Negativkontrolle Nr. 1. Wir empfehlen für die Quantifizierung von mRNA-Werten Applied Biosystems TaqMan™ Genexpressionsassays.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Silencer™ Select-siRNAs sind das Ergebnis aktueller Verbesserungen am siRNA-Design in Kombination mit neuen chemischen Modifikationen, die eine unübertroffene Knock-down-Effizienz und -Spezifität erzielen. Unsere leistungsfähigste siRNA für Arbeitsabläufe mit Zellkulturen. Silencer™ siRNAs sind nicht modifizierte 21 Nukleotid-siRNAs, die mithilfe eines älteren aber streng getesteten Designalgorithmus entwickelt wurden. Eine kostengünstigere Alternative zu Silencer™ Select siRNAs, jedoch ohne einige der Leistungsverbesserungen. |
| Beschreibung | Silencer vorkonfigurierter siRNA-STD, 40 nmol, mit aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie, Guaranteed-to-Silence Based mit bewährtem Design |
| Format | 96- oder 384-Well-Platte, 384-well Plate |
| RNAi Type | siRNA |
| Probentyp | mRNA |
| Endprodukttyp | Silencer Pre-Designed siRNA STD |
| Marker oder Farbstoff | Unlabeled |
| Produktlinie | Silencer, Ambion |
| Produkttyp | Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA |
| Reinheit | Standard |
| Mehr anzeigen |