Learn More
Ambion™ Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Marke:  Ambion™ 4399217
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10015364
  • 405.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen
  • Silencer™ vorkonfigurierte Select siRNAs sind aufgrund ihres bewährten Designs garantiert störsignalfrei.
  • Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Hochdurchsatz-Screening erhältlich.
  • Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs umfassen:
  • Hochwirksam – bis zu 100-fach wirksamer als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
Hinweis: Die Silencer™ vorkonfigurierten & validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Arbeitstage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Arbeitstage (20 und 40 nmol); 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Arbeitstage (250 nmol)
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C
siRNA
Standard
Aufbewahrung bei -20 °C
Silencer™ vorkonzipierte siRNA (nach Bestellung)
Silencer™
40 nmol