Learn More
Ambion™ Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
181.00 € - 676.00 €
Spezifikation
RNAi Type | siRNA |
---|---|
Endprodukttyp | Silencer Pre-Designed siRNA |
Produktlinie | Silencer™, Ambion™ |
Reinheit | Standard |
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Beschreibung | Format | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Beschreibung | Format | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10446914
|
Ambion™
AM16708 |
Silencer™ Select-siRNAs sind das Ergebnis aktueller Verbesserungen am siRNA-Design in Kombination mit neuen chemischen Modifikationen, die eine unübertroffene Knock-down-Effizienz und -Spezifität erzielen. Unsere leistungsfähigste siRNA für Arbeitsabläufe mit Zellkulturen. Silencer™ siRNAs sind nicht modifizierte 21 Nukleotid-siRNAs, die mithilfe eines älteren aber streng getesteten Designalgorithmus entwickelt wurden. Eine kostengünstigere Alternative zu Silencer™ Select siRNAs, jedoch ohne einige der Leistungsverbesserungen. | Silencer vorkonfigurierte siRNA, 5 nmol, mit aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie, Guaranteed-to-Silence Based mit bewährtem Design | 96- oder 384-Well-Platte, 384-well Plate | Silencer Pre-Designed siRNA |
221.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15541154
|
Ambion™
AM16708A |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | Vorkonfigurierte SiRNA, 5 nmol, Standardreinheit, klassische 21-mere mit neuesten Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie, Silencer Select vorkonfigurierte siRNAs sind Guaranteed-to-Silence Based mit bewährtem Design | 96- oder 384-Well-Platte, 384-well Plate | Vorkonfigurierte siRNA |
181.00 €
5 Nanomol |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10341085
|
Ambion™
AM16812 |
Raumtemperatur | Silencer™ Pre-designed siRNA FAM,20 nmol, flüssig, Lagerung bei Raumtemperatur, klassiche 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvorhersage und Chemie umfassen, Silencer Select Pre-Designed siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei | Silencer™ Pre-designed siRNA FAM |
588.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10456914
|
Ambion™
AM16811 |
Raumtemperatur | Vorgefertigte siRNA CY(TM)3, 20 nmol, Pulver, Lagerung bei Raumtemperatur, klassisch 21-mers, die die aktuellen Verbesserungen im siRNA-Design enthalten, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemische Modifikationen, Silencer Select vorkonfigurierte siRNAs, Guaranteed-To-Silence auf der Grundlage ihres bewährten Designs | Vorkonfigurierte SiRNA CY(TM)3 |
676.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Silencer™ siRNA-Bibliotheken verfügen über Kombinationen aus vorkonfigurierten Silencer siRNAs und, sofern verfügbar, validierten Silencer siRNAs in 96-Well- oder 384-Well-Platten. Das Design jeder siRNA wurde für ein starkes und spezifisches Silencing optimiert. Der siRNA-Auswahlprozess liefert siRNAs, die bei niedrigen Konzentrationen wirksam sind und Screening-Experimente bei 30 nM siRNA oder niedriger ermöglichen, wodurch die Reagenzienkosten und Off-Target-Effekte minimiert werden.Um die Spezifität zu gewährleisten, enthält der siRNA-Design-Algorithmus eine rigorose Überprüfung aller siRNA-Sequenzen. Dies erfolgt über ein modifiziertes Ausrichtungssuchwerkzeug, das kurze Bereiche der Sequenzausrichtung effektiv identifiziert, die Suchen mit BLAST übersehen. Sequenzen, die signifikante Ähnlichkeiten mit Off-Target-Transkripten aufweisen, die in polymorphe Bereiche fallen (z. B. SNPs) oder die voraussichtlich eine antivirale Reaktion auslösen, werden eliminiert. Darüber hinaus folgt das siRNA-Entwicklungsverfahren strengen Regeln, um ein Abzielen abseits der Stränge zu verhindern.
Garantie für vorkonfigurierte Silencer™ siRNAs
Life Technologies garantiert, dass beim Kauf von drei vorkonfigurierten Silencer siRNAs für dasselbe Target mindestens zwei der siRNAs die Target-mRNA-Konzentrationen in kultivierten Zellen um 70 % oder mehr reduzieren, wenn sie 48 Stunden nach der Transfektion bei mindestens 100 nm endgültiger siRNA-Konzentration unter den nachstehend beschriebenen Bedingungen gemessen werden. Sollten mindestens zwei der drei siRNAs nicht zu einer mindestens >70%-igen Reduzierung der Target-mRNA führen, ersetzt Life Technologies einmalig bis zu drei vorkonfigurierte Silencer siRNAs pro Target ohne zusätzliche Kosten. Anfragen für Ersatzprodukte müssen innerhalb von einhundertachtzig (180) Tagen nach Lieferung der vorkonfigurierten Silencer siRNAs gestellt werden. Die optimale Transfektionseffizienz muss mit bewährten Labormethoden und einer bewährten siRNA an eine endogene Information bestätigt werden, z. B. an das Ambion Silencer GAPDH-siRNA-Kontrollsystem. Zur Beurteilung der Reduzierung müssen die mRNA-Targetwerte in den behandelten Proben mit denen von Zellen verglichen werden, die mit einer nicht zielgerichteten siRNA-Kontrolle transfiziert wurden, z. B. mit Silencer Negativkontrolle Nr. 1. Wir empfehlen für die Quantifizierung von mRNA-Werten Applied Biosystems TaqMan™ Genexpressionsassays.
Spezifikation
siRNA | |
Silencer Pre-Designed siRNA | |
Silencer™, Ambion™ | |
Standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Silencer™ vorkonfigurierte siRNA