Learn More
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA
Artikelnummer. 15591054
Click to view available options
Reinheit:
HPLC
Standard
Menge:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
40 Nanomol
5 Nanomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15591054
Marke: Ambion™ 4399674
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ kundenspezifische siRNA
  • Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
  • Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in einem frostfreien Tiefkühlgerät lagern. (Getrocknete Oligonukleotide werden bei Umgebungstemperatur versendet.) Weitere im Lieferumfang enthaltene Materialien: 1,75 ml Nuklease-freies Wasser.
Beschreibung GeneAssist – kundenspezifisch definierte Silencer™ siRNA
RNAi Type siRNA
Produktlinie Silencer
Produkttyp Kundenspezifische siRNA
Reinheit HPLC
Menge 40 nmol
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Temperatur (metrisch) Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.