Learn More
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA
Click to view available options
Reinheit:
HPLC
Standard
Menge:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
40 Nanomol
5 Nanomol
Beschreibung
- Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
- Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in einem frostfreien Tiefkühlgerät lagern. (Getrocknete Oligonukleotide werden bei Umgebungstemperatur versendet.) Weitere im Lieferumfang enthaltene Materialien: 1,75 ml Nuklease-freies Wasser. |
| Beschreibung | GeneAssist – kundenspezifisch definierte Silencer™ siRNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen |
| Produktlinie | Silencer |
| Produkttyp | Kundenspezifische siRNA |
| Reinheit | Standard |
| Menge | 40 nmol |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Temperatur (metrisch) | Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.