Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Typ2 Graduierte Pipetten
AR-Glas™ Messpipetten
Marke: BRAND™ 27011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.86000kg
Beschreibung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
B | |
Stopfen aus Baumwolle am oberen Ende | |
Orange | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0.1 ml | |
12 | |
10 ml |