Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Typ2 Graduierte Pipetten
AR-Glas™ Messpipetten
Marke: BRAND™ 27005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
B | |
12 | |
2 ml |
DIN EN ISO 835 | |
0.01 ml | |
Schwarz | |
360 mm |