Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Typ2 Graduierte Pipetten
AR-Glas™ Messpipetten
Marke: BRAND™ 27010
55.80 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
B | |
Stopfen aus Baumwolle am oberen Ende | |
Blau | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0.1 ml | |
12 | |
5 ml |