Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Typ2 Graduierte Pipetten
AR-Glas™ Messpipetten
Marke: BRAND™ 27009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
B | |
Stopfen aus Baumwolle am oberen Ende | |
Rot | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0.05 ml | |
12 | |
5 ml |