Learn More
Brand™ Silberbrand™ Eterna Pipetten mit Graduierung
Diese Messpipetten der Klasse B aus AR-GLAS™ Kalknatronglas eignen sich optimal für die meisten Umgebungen in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und anderen Laborumgebungen.
Marke:  Brand™ 27070
54.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12065302
  • 62.80 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 mit Nullwert oben.
  • Braunes Färbemittel.
  • Klasse B.
  • Konform mit DIN EN ISO 835-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.01 ml
±0,010 mL
Gelb
1 ml