Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit PTFE-Absperrhahn
SILBERBRAND automatische Büretten mit i-Hahn und seitlichem Hahn.
271.00 € - 376.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
---|---|
Graduierungen | 0,1 ml |
Sperrhahn | I-Absperrhahn, brauner seitlicher Absperrhahn, PTFE |
Gewährleistung | 12 Monate |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10471141
|
BRAND™
22332 |
2000 ml-Flasche | |||||||
10663012
|
BRAND™
22336 |
Ohne Flasche |
376.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
- Austauschbare Küken
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Mit Glasküken im Titrations- und Zwischenhahn
- Automatische Nullstellung
- Zwischen-Absperrhahn zum Umpumpen von Restflüssigkeit
Spezifikation
25 ml | |
0,1 ml | |
I-Absperrhahn, brauner seitlicher Absperrhahn, PTFE | |
12 Monate |