Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tubes
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder bei der Lagerung von Materialien mit diesen gebrauchsfertigen, silanisierten Einweg-Kulturröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ CTS-1275
Beschreibung
Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung.Thermo Scientific™ Silanisierte Einweg-Kulturröhrchen werden einer Silanisierung zur Oberflächendeaktivierung unterzogen und in praktischen und gebrauchsfertigen Clean Packs angeboten.Behandlungen zur Oberflächendeaktivierung wie die Silanisierung können eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Integrität bestimmter Materialien oder Extrakte, die in Glasbehältern gelagert werden, spielen.Sie verhindern darüber hinaus eine Alkalisierung des Inhalts, die auftreten kann, wenn Carbonate im Rahmen des normalen Korrosionsprozesses aus dem Glas austreten.
Bestellinformationen:
1000er-Karton
Enthält:
Konformitätsbescheinigung
Empfohlen für:
Deaktivierte Glasgeräte
Spezifikation
Klar | |
8 ml | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
1000 | |
Kulturröhrchen |
Klarglas-Kulturröhrchen | |
75 mm | |
Ja | |
12 mm |