Learn More
Thermo Scientific™ SII for Empower Software
Betreiben Sie UHPLC-, HPLC-, GC- und IC-Geräte innerhalb der Softwareplattformen anderer Hersteller mit dem Thermo Scientific™ SII für Empower 3 Software-Plugin.
Marke: Thermo Scientific™ 7200.0390
Beschreibung
Integrieren und betreiben Sie Thermo Scientific UHPLC-, HPLC-, GC- und IC-Geräte in Softwareplattformen anderer Hersteller mit dem Thermo Scientific™ Standard Instrument Integration (SII) for Empower 3 Software-Plugin. Das SII for Empower 3 Plugin basiert auf dem Chromeleon CDS und beinhaltet einzigartige und intelligente Funktionen, die maximale Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung bieten. Darüber hinaus können Thermo Fisher Scientific Chromatographiesysteme mit der Waters™ Empower™ 3 CDS-Software betrieben und gesteuert werden.
Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS wird aufgrund seiner maximalen Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung als Software zur Steuerung von Thermo Scientific UHPLC-, HPLC-, GC- und IC-Geräten empfohlen. Die CDS-Software anderer Hersteller kann diese Geräte auch über das Software-Plugin SII für Empower 3 integrieren und einsetzen.
Die SII für Empower Software installiert und verwendet Teile des Chromeleon CDS, wie z. B. den Services Manager, den Instrument Configuration Manager, die Instrument View und den Instrument Method Editor, um eine problemlose Integration der Thermo Scientific LC-, IC- und GC-Geräte in Empower 3 CDS ohne Funktionsverluste zu ermöglichen. Die Gerätesteuerung, Datenerfassung und Datenverarbeitung erfolgt vollständig über die Empower 3 Software
Konfiguration Ihrer Geräte
Mit dem standardmäßigen Configuration Manager des Chromeleon-Geräts können bis zu vier Geräte pro Empower-Knoten konfiguriert werden.
Steuerung Ihrer Geräte
Die SII for Empower Software bietet einen vollständigen Satz an Befehlen, da diese unter der nativen Chromeleon CDS-Steuerung vorhanden sind. Für den Anwender bedeutet dies, dass alle Chromeleon CDS-Werkzeuge und erweiterten Funktionen, wie die Probenvorbereitung während einer laufenden Analyse, implementiert werden können, um die Produktivität zu steigern und mit weniger Injektionen mehr Daten zu erhalten.
SII for Empower steuert folgende Systeme:
- Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC- und UHPLC-Systeme
- Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 HPLC-Systeme
- Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 HPIC™-System
- Thermo Scientific™ TRACE™ 1300 GC-Systeme
Der Gerätestatus kann innerhalb von Empower über das Empower-Bedienfeld überwacht werden. Hier bietet die verbesserte SII Instrument View bequem weitere Optionen zur Steuerung und Überwachung des Geräts und seiner Module.
Gerätemethoden
Die Einrichtung einer Gerätemethode ist einfach, intuitiv und schnell, da der SII for Empower-Assistent und Editor für die Gerätemethoden im Instrument Method Editor von Empower integriert sind. Der Assistent führt den Anwender durch alle Module und ermöglicht so die Eingabe aller erforderlichen Informationen, während der Editor die Überprüfung und Änderung aller Aspekte einer Methode ermöglicht.
Verarbeitung Ihrer Daten
Die vollständige Datenverarbeitung erfolgt in der Empower-Software, mit der Sie alle Funktionen wie gewohnt nutzen können, z. B. die Überlagerung von Chromatogrammen oder andere Kanäle wie Druckspuren. Die Empower-Anwendererfahrung ändert sich bei der Datenverarbeitung nicht.
Spezifikation
Software-Plugin | |
LC-, IC- und GC-Systeme |