Learn More
Epredia™ Signature Serie™ Hämatoxylin 7211
Artikelnummer. p-4530221 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Stück
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10034813
Marke: Epredia™ 7211
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzielen Sie mit dieser einzigartiger Formel Ergebnisse, die die von Gill- oder Harris-Hämatoxylinen übertreffen.
Erzielen Sie mit dem ™ Richard-Allan Scientific™ Hämatoxylin 7211 der Signature-Serie mit einzigartiger Formel Ergebnisse, die die von Gill- oder Harris-Hämatoxylinen übertreffen.
  • Keine Filtration erforderlich
  • Färbt bis zu 2.500 Objektträger pro Pint
  • Klare, eindeutige Zellkerndetails
Erhältlich in 5 LiterPackung
  • Reduziert den Kunststoff um 90 %
  • Erhöht die Färbestabilität
  • Reduziert unordentliche Verfärbungen
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen um 35 % geringerer Platzbedarf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hämatoxylin
Menge 1 Stück
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin 7211
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.