Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Hämatoxylin 2 7231
Artikelnummer. p-4530224 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 pt.
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10066478
Marke: Epredia™ 7231
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzielen Sie mit dieser einzigartigen Formel optisch ähnliche Ergebnisse wie mit Gill 2 und 3.
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Hämatoxylin 2 ist ein einzigartiges Produkt, das Ergebnisse liefert, die denen von Gill 2 und 3 ähnlich sind.
  • Keine Filtration erforderlich
  • Färbt bis zu 2.500 Objektträger pro Pint
  • Teil des Signature Series Färbesystems
  • Klare, eindeutige Zellkerndetails mit Chromatinabgrenzung
Erhältlich in 5 l-Packung
  • Reduziert den Kunststoff um 90 %
  • Erhöht die Färbestabilität
  • Reduziert unordentliche Verfärbungen
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen um 35 % geringerer Platzbedarf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Hämatoxylin 2
Menge 1 pt.
compliance-icons
Product Identifier
  • X4 STAIN HEMATOXYLIN 2 4X1PT . .
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol, Acetic acid