Learn More
Epredia™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80
Signature Series Flex™ 100, 95, 80 erzielt eine brillante zytoplasmatische Färbung und komplette Dehydrierung.
Marca:  Epredia™ 8301R
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12638106
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80 erzielt eine brillante zytoplasmatische Färbung und komplette Dehydrierung.
Reagenzien aus denaturiertem Ethylalkohol speziell für die Aufarbeitung und Färbung histologischer und zytologischer Präparate.
--Mischung aus Ethyl-, Methylund Isopropylalkohol
--Kann als Färbe- und Lösungsmittel verwendet werden
--Mischbar mit allen Intermedien
Beschreibung: Flex 80%
Familie: Richard-Allan Scientific
Menge: 3,78L
Especificaciones
Especificaciones
Flex 80 Dehydrating Reagent
1 gal.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado