Learn More
Epredia™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80
Signature Series Flex™ 100, 95, 80 erzielt eine brillante zytoplasmatische Färbung und komplette Dehydrierung.
Marke:  Epredia™ 8201
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10851560
  • 158.00 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80 erzielt eine brillante zytoplasmatische Färbung und komplette Dehydrierung.
  • Patentierte Formulierung aus Methyl- und Isopropylalkohol, minimiert Überdehydrierung in kleineren Biopsien
  • Durch erhöhte Paraffin-Infiltration ausgezeichnet für Lipidextraktion geeignet
  • Kann als Lösungsmittel für Spezialfärbungen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Flex 95
1 gal.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol, methyl alcohol