Learn More
Kinematica™ Edelstahlsiebe
Je nach Probe können durch Schleifen mit zwei oder mehr Sieben mit immer kleineren Lochgrößen noch feinere Ergebnisse erzielt werden.
Marke:  Kinematica™ 35095002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10042293
  • 194.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Sieb
PX MFC 90 D
Edelstahl
0,2 mm