missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ SICCO™ Wartungssatz für Big Star und Maxi Exsikkatoren
Wartungssatz für Big Star und Maxi Exsikkatoren, bestehend aus Magnetband, Gummidichtungsband und 4 Gummifüßen.
Marke: Bohlender™ V1779-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestehend aus einem Gummidichtungsband, einem Magnetband und 4 Gummifüßen
- Alle Teile selbstklebend
- Magnetbandlänge: 2,5 m
- Länge des Gummidichtbands: 5 m
Spezifikation
Magnetband, Dichtungsband und Gummifüße | |
0,5 lb. | |
225 g |