Learn More
Bohlender™ SICCO™ Trocknungsmittel
Click to view available options
Verpackung:
Wiederverschließbarer Behälter
Gewicht:
23 g (0.8 oz.)
8 kg (18 lb.)
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
5 Stück
Description
- Kieselgel mit Farbindikator
- Wechselt die Farbe von Orange zu Dunkelbraun und Schwarz (enthält kein Kobalt-II-Chlorid)
- Einfache Regeneration bei ca. 90 bis 110 °C.
- Korngröße 2 bis 5 mm
Specifications
Specifications
| Farbe | Orange bis Braun |
| Material | Silica Gel |
| Verlust bei Trocknung | ≤4% |
| Verpackung | Wiederverschließbarer Behälter |
| Gewicht | 23 g (0.8 oz.) |