Learn More
Bohlender™ SICCO™ Antistatische Handschuhe
Click to view available options
Antistatische Handschuhe; Material:EPDM; Beschreibung:Elektrisch leitfähig; Länge (metrisch):800 mm; Größe:9,75
Beschreibung
- Beidseitig tragbar
- Geeignet für Durchgriffe mit 190 mm Durchmesser
- Widerstandsfähig gegen Reißen, Perforation und Abrieb
- Hohe Flexibilität
- Niedriger Spannungswert
- Elektrisch leitfähig
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Elektrisch leitfähig |
Material | EPDM |
Größe | 9,75 |
Länge (angloamerikanisch) | 31,4 in. |
Länge (metrisch) | 800 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ SICCO™ Antistatische Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur