Learn More
SHOWA™ Einweg-Nitrilhandschuhe
22.99 EUR gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Latexfrei, 100 % Nitril
- Economy-Klasse
- Puderfrei
- Gerollte Bündchen verhindern das Eindringen von Schmutz in den Handschuh
- Der Handschuh fühlt sich an wie eine zweite Haut, damit wird die Ermüdung der Hände erheblich reduziert
- Ideal für industrielle Anwendungen wie Labor, Lebensmitteldienstleistungen, Pharmazie, Luft- und Raumfahrt, Versorgungsunternehmen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Normen: FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 und D5526, ASTM D5511, ASTM D5526 |
Anwendungen | Industrie, Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | M |