Learn More
SHOWA™ Einweghandschuh, Nitril, biologisch abbaubar, puderfrei
17.48 EUR gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Grüne Handschuhe sind zu 100 % biologisch abbaubar
- Ergonomisches Design, das sich anfühlt wie eine zweite Haut
- Verringertes Risiko von Allergien
- Kategorie III, zugelassen nach EN 374
- Ideale Wahl für Anwendungen wie Labore, Hausmeisterarbeiten, Haushaltung, Lebensmittelservice, Landwirtschaft und Wartung
Compliance
Datentests sind auf Anfrage verfügbar.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21CFR 177.2603, ASTM D5526-12, ASTM D5526 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Verordnung EU 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, Verordnung EU 1935/2004 & 10/2011 |
Chemotherapeutic Rated | Nein |
Anwendungen | Industrie, Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 4 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |