Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Perchlorethylen
Marke:  Dräger™ 8101501
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10038950
  • 116.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
  2. Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
Perchlorethylen 2/a
2 bis 300 ppm
10
59 bis 86 °F
Weniger als 25 mg/l
1/5
3 min/30 s
15°bis 30 °C
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Perchlorethylen > Perchlorethylen 2/a; Messbereich:2 bis 300 ppm