Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Zur Gasdetektion
Marke: Dräger™ 8101211
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anmerkung: Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Fisher Kundenservice.
Spezifikation
Schwefelwasserstoff 2 %/A | |
2 bis 40 vol.% | |
10 | |
32 bis 104 °F |
3 bis 20 mg/l | |
1 | |
1 min | |
0 bis 40 °C |