Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Zur Gasdetektion
Marke: Dräger™ 6728821
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anmerkung: Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Fisher Kundenservice.
Spezifikation
Schwefelwasserstoff 2/a | |
2 bis 200 ppm | |
10 | |
32 bis 104 °F |
3 bis 30 mg/l | |
1/10 | |
3,5 min/20 s | |
0 bis 40 °C |