Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Zur Gasdetektion
Marke: Dräger™ 8101961
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anmerkung: Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Fisher Kundenservice.
Spezifikation
Schwefelwasserstoff 2/b | |
2 bis 60 ppm | |
10 | |
32 bis 104 °F |
20 mg/l | |
1 | |
30 s | |
0 bis 40 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
- drager tubes hydrogen sulphide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.