missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Krüss Optronic™ UV-Handlampe kurz- und langwellig (254nm und 366 nm) je 6W

Artikelnummer. 10218711
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10218711

Marke: Krüss Optronic™ UV240

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Netzbetriebene UV-Analysenlampe mit Griff (für 230 V, 50 Hz). Für lang- und kurzwelliges UV-Licht. Mit Spezialfilter für beide Wellenlängenbereiche. Lieferung ohne Stativ.Langwellig 366nm 6 W, Intensität bei 15 cm: 850 μW/cm²
  • Kurzwellig 254nm 6 W, Intensität bei 15 cm: 500 μW/cm²
  • Typ: UV-Handlampe UV240

Spezifikation

Beschreibung UV-Analyselampe
Abmessungen (L x B x H) 260 x 65 x 65 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrolle von fluoreszierenden Banknoten, EC-/Kreditkarten, Personalausweisen, Pässen usw.; Unterscheidung zwischen synthetischen, zusammengesetzten Edelsteinen und echten oder künstlich hergestellten Perlen; Überwachung und Kontrolle von Hygiene- und Desinfektionsverfahren
Modell UV240.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt