Learn More
Kartell™ Polypropylen-Messbecher, niedere Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduierungen:
25 ml
50 ml
250 ml
Höhe (metrisch):
116 mm
131 mm
165 mm
225 mm
Beschreibung
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Highly translucent, particularly when filled with liquid
- Die Daumenmulde am Griff sorgt für Stabilität und der tropffreie Auslauf verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Form | Kurz |
Material | Polypropylen |
Graduierungen | 250 ml |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Höhe (metrisch) | 225 mm |
Durchmesser (metrisch) | 190 mm |